Merck
Passer à
SML3575
TY-51469
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-[[(5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thien-2-yl)sulfonyl]amino]-3-(methylsulfonyl)phenyl]-4-thiazolecarboxylic acid, TY 51469
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H15FN2O6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
InChI key
CBRCULCCRGSSLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats
TY-51469 is a potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats. TY-51469 inhibits activation of intestinal MMP-9 and prevents intestinal damage in indomethacin-induced small intestinal damage in rats. Also TY-51469 might protect against pancreatic islet disorganization.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0262SML2664SML3650
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable