Merck
Passer à
SML3536
Terconazole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)​-​Terconazole, (±)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, cis-​1-​[4-​[[2-​(2,​4-​Dichlorophenyl)​-​2-​(1H-​1,​2,​4-​triazol-​1-​ylm ethyl)​-​1,​3-​dioxolan-​4-​yl]​methoxy]​phenyl]​-​4-​(1-​methylethyl-​piperazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H31Cl2N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N1CCN(C2=CC=C(OCC3OC(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)(CN5N=CN=C5)OC3)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of fungal cytochrome P450 14-alpha-demethylase (lanosterol 14-alpha-demethylase)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T0060000164370332355
Terconazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0060000
Terconazole
Terconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643703
Terconazole
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terconazole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c