Merck
Passer à
SML2143
Ailanthone
≥98% (HPLC), androgen receptor inhibitor, powder
Synonyme(s) :
Δ13-Dehydrochaparrinone, (1β,11β,12α)-11,20-Epoxy-1,11,12-trihydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, 13,21-Didehydrochaparrinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
683-145-8
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ailanthone, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@]([C@@]2([C@]3([H])[C@@]1(O)OC2)[C@@](O4)([H])C[C@@]([C@]3(C)[C@@H]5O)([H])C(C)=CC5=O)([H])CC4=O)=C
InChI
1S/C20H24O7/c1-8-4-12(21)16(24)18(3)10(8)5-13-19-7-26-20(25,17(18)19)15(23)9(2)11(19)6-14(22)27-13/h4,10-11,13,15-17,23-25H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
WBBVXGHSWZIJST-RLQYZCPESA-N
Biochem/physiol Actions
Ailanthone, natural compound isolated from Ailanthus altissima (Simaroubaceae), is a potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants. It overcomes MDV3100 (Enzalutamide)-resistance in castration-resistant prostate cancer cell lines. Ailanthone disrupts the interaction between AR and the chaperones HSP90, HSP70, and HSP40, which leads to AR ubiquitination and degradation.
potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1480SML0147SML0123
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥15
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to tan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c