A propos de cet article
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels. It is known to be used in the crystallization of histone core octamers.
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Potassium chloride has been used:
- in Percoll solution for sperm sample preparation
- In Blastocyst Cell Number Analysis by Giemsa Staining
- As a component of noncapacitation medium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de potassium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)