Key Documents
GE17-0456-01
Pharmalyte® 3 - 10
Cytiva 17-0456-01
Synonyme(s) :
ampholytes porteurs, ampholytes supports, ampholytes vecteurs, focalisation isoélectrique
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0456-01
Conditions de stockage
(S-re at 2°C - 8°C.)
Couleur
colorless to light yellow
Colorless to light yellow
Solubilité
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
soluble (in cold and hot water)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les ampholytes support Pharmalyte®, préparés par la co-polymérisation de la glycine, de la glycylglycine, d'amines et d'épichlorohydrine, sont disponibles dans cinq grandes plages de pH et quatre petites plages de pH. Multiples ampholytes sont inclus dans chaque plage, et la capacité tampon par unité de pH est élevée. Les ampholytes support Pharmalyte® forment un gradient linéaire extrêmement stable et présentent une conductivité encore plus importante dans l'ensemble du gel. Pour obtenir des informations sur les gels prémoulés PhastGel® pour PhastSystem, voir PhastGel.
Application
Peuvent être utilisés directement pour les gels d'agarose, de polyacrylamide ou Ultrodex et forment des gradients linéaires.
Caractéristiques et avantages
  • High buffer capacity per pH unit
  • Linear and reproducible pH gradient
  • High resolution
  • Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Pharmalyte is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocoles
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Afficher tout