Principaux documents
EP5910705000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 250 mL bottle, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for 250 mL bottle
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910705000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 400 mL round bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG