EP5910702000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 5/15 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
for 5/15 mL conical tubes
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910702000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 400 mL round bucket