Merck
Passer à
A7223
Albumine human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
rHSA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2936H4624N786O889S41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
5% in aqueous buffer
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
5% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Recombinant construct with N-terminal deletion of Asp. Structurally equivalent to native albumin by x-ray crystallography. The N-terminal Asp is the principal Cu2+ and Ni2+ chelation site; its deletion eliminates an important antigenic determinant, and the protein is hypoallergenic. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Application
L'utilisation de cette variante recombinante est recommandée dans différentes situations : recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME) des médicaments ; culture cellulaire ; recherche sur la délivrance de médicaments ; cryoconservation de cellules.
This recombinant variant is recommended for use in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research; cell culture; drug delivery research; and cryopreservation of cells.
Biochem/physiol Actions
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 4 mM sodium caprylate and 4 mM N-acetyltryptophan.
Other Notes
Obtenir de plus amples informations sur la sérum albumine humaine.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A9731A4327A9511
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
description
Cellastim S, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
description
lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine human
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long is the stability of Product A7223, Albumin human - recombinant at 2-8°C?
    1 answer
    1. This product if very stable in the original sealed container and not assigned an expiration or retest date. Generally, filter sterilized albumin solutions have a shelf life of at least 2 - 3 years when stored refrigerated.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the molecular mass of the recombinant albumin used in preparing Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. This recombinant protein contains 584 amino acid residues (66,357 Dalton) derived from the prototypical human serum albumin sequence, Gene Bank Accession No. M12523, with a single deletion of the N-terminal residue (Asp).  The N-terminal deletion of the Asp reduces the affinity by which nickel and copper bind to the protein.  Otherwise, the biological properties are identical as for the full-length protein.
      Helpful?
  4. How many milliliters are in the 1 gram package size of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. There are 20 mL of albumin solution in the 1 gram package size.
      Helpful?
  5. What is the concentration of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. The concentration of this solution is 50 mg/mL.