A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O7P2 · xNH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Assay:
≥93.0% (TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Le pyrophosphate de prényle, un intermédiaire dans la biosynthèse des isoprénoïdes/terpènes de la voie de l'acide mévalonique, est utilisé pour étudier la cinétique des farnésyl pyrophosphate synthétases.
Biochem/physiol Actions
Intermédiaire dans la biosynthèse des terpènes
Packaging
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ,γ-diméthylallyl pyrophosphate ammonium salt
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c