Merck
24368C
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (without glucose)
Synonyme(s) :
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (sans glucose), CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
® EX-CELL Advanced CHO Feed 1 (sans glucose) est un apport chimiquement défini qui ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Cet apport est conçu pour être utilisé dans une plateforme d'alimentation "fed-batch" (à écoulement discontinu) avec le milieu EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch (réf. 14366C ou 24366C). Cette toute nouvelle plateforme de SAFC est spécialement conçue pour favoriser la croissance et la productivité de diverses cellules d'ovaire de hamster chinois (cellules CHO) cultivées en mode "fed-batch", tout en permettant une certaine flexibilité au niveau de l'ajustement des attributs de qualité des protéines. Cette plateforme en mode "fed-batch" moderne a été mise au point d'après une stratégie d'analyse multivariée visant à établir des corrélations dans lesquelles des ingrédients de la formulation influencent les attributs critiques des procédés et des produits (titre, facteur d'expansion, expression des récepteurs, glycosylation, etc.). Elle ne contient pas d'hypoxanthine ou de thymidine, ni de L-glutamine, de rouge de phénol ou de 2-mercaptoéthanol (2-ME).
Application
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1from SAFC has been specifically developed to support growth and productivityacross a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultureswhile still allowing for flexibility in the adjustment of protein qualityattributes.
This contemporary fed-batch platform was developed using a strategyof Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulationcomponents influence critical process and product attributes such as titer,fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Produit formulé pour contenir 64,1 grammes de poudre par litre de milieu.
Other Notes
Envoyez le formulaire de demande EX-CELL Advanced CHO Fed-batch pour être mis en contact avec un représentant SAFC.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance