Merck
90669
(±)-α-Tocophérol
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
DL-tout-rac-α-Tocophérol, Vitamine E
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-466-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.0-102.0%
form
liquid
color
tan
mp
2.5-3.5 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Tocophérol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves