Merck
79997
Azodicarboxamide
analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CON=NCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-650-8
Beilstein/REAXYS Number:
1704003
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
96.0-104.0% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarboxamide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
supp_hazards
Classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C