Accéder au contenu
71496
Phosphate de sodium monobasic
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Phosphate monosodique, Sodium dihydrogen phosphate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
anhydrous, purum p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
sample preparation
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium phosphate monobasic is an effective oral osmotic laxative at minimal concentration. It is used for colonic cleansing before endoscopic examination of colon.
Application
Sodium phosphate monobasic has been used:
  • as an inorganic phosphate source in cell culture media.
  • in preparation of phosphate buffered saline.
  • in preparation of phosphate buffer in glucose assay.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate de sodium monobasic
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)