Merck
60126
Chlorure de potassium
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Kalii chloridum
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
99.6%
Form:
crystalline powder
Solubility:
water: soluble
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.6%
form
crystalline powder
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, (Magnesium and Alkaline-Earth Metals (e.g., Mg, Ca, Sr, Ba) ≤200 ppm)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de potassium
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)