30709-M
Acide nitrique
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for determinations with dithizone
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥65%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤0.0005% (as SO4)
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.00005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.00005%
Traces de cations
Ag: ≤0.000001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000001%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00001%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.000005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
Adéquation
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable