Merck
06595
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
analytical standard
Synonyme(s) :
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15N4O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
221-212-1
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -69.0±3.0°, c = 0.1 in sodium bicarbonate
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR monophosphate) is an intermediate metabolite in the purine de novo synthesis pathway and a potent activator of the human AMP-activated protein kinase (AMPK) activity in vitro. It can play an important regulatory role.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c