Laissez-nous vous aiderNom du produit
Amberlite™ XAD4,
form
beads
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
750 m2/g
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
density
1.02 g/mL (true wet)(lit.), 1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Résines macroréticulées non ioniques qui adsorbent et relarguent les espèces ioniques grâce à des interactions hydrophobes et polaires. Elles sont généralement utilisées en conditions isocratiques.
Application
Amberlite XAD-4 has been used in the clean-up procedure prior to high performance liquid chromatography-evaporative laser scattering detector (HPLC-ELSD) analysis of mycotoxin fumonisins in corn products. It has also been used as a solid sorbent to trap imidacloprid and its metabolite 6-chloronicotinic acid from greenhouse air prior to their determination by HPLC coupled to diode array detector (DAD).
Adsorbant polyaromatique pour les petits composés hydrophobes; surfactants; préparations pharmaceutiques; phénols; produits organiques chlorés;extraction et récupération de pesticides; eliminationdes produits organiques des produits alimentaires aqueux.
Other Notes
Deux granulométries sont disponibles:
20-60 mesh Cat. No. 20276, 10358, XAD4
20-50 mesh Cat. No. 06444
20-60 mesh Cat. No. 20276, 10358, XAD4
20-50 mesh Cat. No. 06444
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite™ XAD4
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe