Principaux documents
06435
Supelco
Amberlite CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Amberlite CG50 (Type I) hydrogen form, hydrogen form
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Paramètres
120 °C max. temp.
Humidité
<10%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~10% loss on drying, 110 °C
Matrice
methacrylic (macroporous)
Groupe de la matrice active
carboxylic acid functional group
Taille des particules
100-200 mesh
75-150 μm
pH de fonctionnement
5-14
Capacité
10.0 meq/g by dry weight
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Amberlite CG50 is a weakly acidic, carboxylic acid type of cation exchange resin.
Application
Résine échangeuse de cations faiblement acide pour I′isolation et la purification du cytochrome C, des amines, des médicaments,des ions métalliques, de la thrombine et la neutralisation des solutions. Satisfait aux spécifications de la recommandation FDA Food Additive 21 CFR 173.25.
Amberlite CG50 has been used as a reference cation exchange resin for the examination of binding and elution of genotoxic aminopyridine impurities from pharmaceuticals on molecularly imprinted polymers (MIPs). It may be used for the purification of bovine lactoperoxidase prior to the investigation of inhibitory effect of propofol on lactoperoxidase.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable