Merck
UFC8010
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, MWCO de 10 kDa
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 10 kDa, volume d’échantillon de 4 ml
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
Pore size:
10 kDa MWCO
Working volume:
≤4 mL , 4 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
working volume
≤4 mL , 4 mL
pore size
10 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml avec membrane Ultracel® à seuil de coupure de 10 000 Da assurent une ultrafiltration rapide et une rétention fiable des macromolécules. Par exemple, le cytochrome C (12,4 kDa) en concentration initiale de 0,25 mg/ml est retenu à plus de 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 80 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité tout en prévenant les éventuelles pertes d'échantillon.
Le concentré est récupéré dans le réservoir à échantillon du filtre à l'aide d'une pipette, tandis que l'ultrafiltrat est recueilli dans le tube à centrifuger fourni. Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Avec leur membrane verticale et leur butée fixe, les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation relativement court.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 10 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Features and Benefits
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 10 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Réduction de la polarisation de la concentration grâce à la membrane verticale, pour des temps de centrifugation ultrarapides (à peine 5 minutes)
  • Membrane thermoscellée minimisant les quantités de matières extractibles en aval
  • Tests d'intégrité réalisés sur 100 % des filtres pour garantir la fiabilité des résultats
  • Visualisation pratique de l'échantillon grâce au tube translucide et aux graduations de volume
  • Pipetage direct de l'échantillon : suppression de l'étape de récupération du concentré
  • Facteurs de concentration élevés (80 × à 100 ×)
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13