Merck
Passer à
IPVH85R
Immobilon®-P Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Synonyme(s) :
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Membrane Immobilon®-P, PVDF, 0,45 m, rouleau de 8,5 cm x 10 m, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
La membrane de transfert Immobilon®-P est une membrane hydrophobe en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) microporeuse avec une dimension de pores nominale de 0,45 μm. Elle permet de transférer des protéines à partir de toute une variété de matrices gélifiées. La membrane de transfert Immobilon®-P est recommandée pour la plupart des expériences de western blotting, en particulier celles avec des protéines de plus de 20 kDa. Comparée à une membrane en nitrocellulose, cette membrane est plus facile à manipuler et présente de meilleurs résultats à la coloration, un rapport signal/bruit plus élevé pour une meilleure sensibilité, et une plus grande résistance aux solvants.
Mécanismes d'interactions primaires : Électrostatique, hydrophobe
Code du filtre : IPVH
Application
La membrane Immobilon®-P en PVDF, de 0,45 μm, en rouleau de 8,5 cm x 10 m a été utilisée dans une analyse de western blotting[1][2] et en co-immunoprécipitation.[2]
Other Notes
Remplace : INCP00010
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
IPVH07850IPVH304F0IPVH00010
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
compatibility
for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Transillumination, for use with CPTS, for use with Ponceau-S red, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Toluidine blue
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®