Merck
AB5016
Anti-GABA (No Gluteraldehyde) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
IHC
Citations:
10
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gabra1(29705)
Immunogen
GABA-glutaraldehyde
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochemistry using silver-intensified immunogold or fluorescence (see recommended protocol). Samples should be fixed with 0.05% - 2.5% glutaraldehyde for optimum detection.
*This antibody has also been used and found to work with a zero-low glutaraldehyde / high paraformaldehyde fixation (4% paraformaldehyde in 0.1M phosphate buffer / 3% sucrose fixative ). The minimum glutaraldehyde concentration for AB5016 is 0.00%. See protocol that follows. Performance is good with frozen sections, Vibratome sections and tissue culture formats, when penetrating reagents such as 0.3% Triton X-100 are used.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
DILUTION : Prepare enough of the AB5016 for your days use by diluting 100X with 1% GSPBT.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
This Anti-GABA (No Gluteraldehyde) Antibody is validated for use in IH for the detection of GABA (No Gluteraldehyde).
Biochem/physiol Actions
GABA (gamma-aminobutyrate). The antibody has been calibrated against a spectrum of antigens to assure hapten selectivity and proper affinity. <
Physical form
Format : Produit purifié
IgG fraction in sterile 0.1M phosphate buffer. No preservative
Preparation Note
° ° Do not freeze this stock.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.