71013-M
ColiRollers® Plating Beads
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable