Key Documents
17-127
Sigma-Aldrich
Kit pour essais sur la Ser/Thr phosphatase 1 (K-R-pT-I-R-R)
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1used to detect PP2A activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide.
Synonyme(s) :
Phosphatase Assay Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... PPP2R1B(5519)
Application
Le kit d'analyse de la Ser/Thr phosphatase 1 sert à détecter l'activité PP2A par déphosphorylation du phosphopeptide.
Produit utilisé pour détecter/quantifier : Ser/Thr kinases
Conditionnement
Capacité du kit : 100 analyses
Composants
Solution A de vert malachite (réf. 20-105)
Additif pour vert malachite (réf. 20-104)
Étalon de phosphate (réf. 20-103)
Thréonine Phosphopeptide (K-R-pT-I-R-R) (réf. 12-219)
pNPP (phosphate de p-nitrophényle) (réf. 20-106)
Tampon d'analyse pNPP Ser/Thr (réf. 20-179)
NiCl2, 40 mM (réf. 20-178)
Plaque de microtitrage à 96 puits
Qualité
Produit utilisé en routine pour détecter l'activité de la PP2A (réf. 14-111) par déphosphorylation du phosphopeptide (K-R-pT-I-R-R) ou hydrolyse du pNPP.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Roumen Pankov et al.
The Journal of biological chemistry, 278(20), 18671-18681 (2003-03-15)
Integrin transmembrane receptors generate multiple signals, but how they mediate specific signaling is not clear. Here we test the hypothesis that particular sequences along the beta(1) integrin cytoplasmic domain may exist that are intimately related to specific integrin-mediated signaling pathways.
Usha Narayanan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(52), 14349-14357 (2007-12-28)
Fragile X syndrome is a common form of inherited mental retardation and is caused by loss of fragile X mental retardation protein (FMRP), a selective RNA-binding protein that influences the translation of target messages. Here, we identify protein phosphatase 2A
Anna Signorile et al.
FEBS letters, 512(1-3), 91-94 (2002-02-20)
Immunochemical and functional evidence showing the existence in the inner membrane and matrix fraction of mammalian mitochondria of serine/threonine phosphatases acting on cAMP-dependent phosphoproteins is presented. Mg(2+)-dependent Ca(2+)-inhibitable PP2C phosphatase, associated to the inner membrane, dephosphorylates the 18 kDa (NDUFS4
Michael E Price et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(6), L577-L585 (2015-01-13)
Airway mucociliary clearance is a first-line defense of the lung against inhaled particles and debris. Among individuals with alcohol use disorders, there is an increase in lung diseases. We previously identified that prolonged alcohol exposure impairs mucociliary clearance, known as
Katsuo Suzuki et al.
International journal of oncology, 23(5), 1263-1268 (2003-10-09)
The beta1 subunit of integrin is serine/threonine phosphorylated in growth arrested human breast cancer MCF-7 cells, while it is not in quiescent normal human breast epithelial (HBE) cells. Using the affinity-purified antibodies PB788-9 against the synthetic oligopeptide that contained phosphothreonines