Merck
1.37126
Hexylene glycol
EMPROVE® EXPERT, NF
Synonyme(s) :
1,1,3-Trimethyltrimethylenediol, 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane, 2-Methyl-2,4-pentanediol, 2-Methylpentane-2,4-diol, Diolane, Isol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
EC Index Number:
203-489-0
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
GMP
Quality Segment
agency
NF
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
expl. lim.
7.4 %
impurities
low bacterial content
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
downstream processes
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
upstream processes
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right critical raw material that matches your quality expectation can be challenging.
Especially if you are advancing through clinical phases, changing regulatory requirements canraise several questions.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Hexylene glycol (or the racemic 2-methylpentane-2,4-diol) is used as a critical raw material in several industries and applications. For pharmaceutical applications, our Emprove® Expert NF grade product can be used in formulation as an emulsifier, or as a critical process chemical in API synthesis.
Packaging
1.37126.1000 // 1 liter // Glass bottle
1.37126.5000 // 5 liter // Stainless steel drum
1.37126.9020 // 20 liter // Stainless steel drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Codes de danger
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance