Quality Segment
ligand
carboxymethyl, phenyl, sulfonate group
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
1000 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
capacity
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
application(s)
recombinant protein
vaccine development
separation technique
mixed mode
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Greater capacity at high-salt concentrations
- Superior productivity
- Outstanding selectivity
- Rigid base beads for easy packing
- Excellent pressure-flow behavior
- Strong chemical stability
Packaging
- 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Resin 100ml
- 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Resin 10ml
- 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Resin 500ml
- 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Resin 5L
Analysis Note
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 170 - 300 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Performance test (cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 20 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 20 CFU/ml
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® HCX Resin
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Comment trouver le numéro de produit
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance