A propos de cet article
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
sterility
non-sterile
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
feature
autoclavable: no
concentration
≥250 units/μL
impurities
≤0.25 EU/kU bacterial endotoxins
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'enzyme se compose de deux sous-unités de 30 kDa chacune. Elle est fonctionnelle à un pH de 6 à 10 et une température de 0 °C à 42 °C et son activation nécessite la présence de Mg2+ 1 à 2 mM. Elle est également active en présence de détergents ioniques et non ioniques, d'agents réducteurs, de PMSF (1 mM), d'EDTA (1 mM) et d'urée (son activité relative dépend des conditions). Son activité est inhibée par les cations monovalents < 150 mM, le phosphate < 100 mM, le sulfate d'ammonium < 100 mM ou le chlorhydrate de guanidine < 100 mM.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des Dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre offre complète de produits chimiques pour les procédés downstream fournit non seulement aux fabricants biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et nouvelles, mais les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis liés à la réglementation. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Application
Packaging
- 100 000 unités
- 500 000 unités
- 5 000 000 d′unités+ 50 000 unités échantillon pré-expédition
Preparation Note
Legal Information
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..