A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-133-0
Beilstein/REAXYS Number:
1361449
MDL number:
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
refractive index
n
bp
105-106 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
InChI key
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)