A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-993-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
amine
SMILES string
Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
FGSJNNQVSUVTPW-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)