Key Documents
H12455
Sigma-Aldrich
Hexanophenone
99%
Synonyme(s) :
Amyl phenyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5105 (lit.)
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
25-26 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
Clé InChI
MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter