Merck
449458
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
90%
Synonyme(s) :
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, 2-[(tert-Butyl)dimethylsiloxy]acetaldehyde, 2-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde, Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
InChI key
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde is a versatile reagent commonly used in synthetic glycobiology. It can act both as an aldol donor and an aldol acceptor in the stereocontrolled production of erythrose. It is used as an important reagent in the total synthesis of (+)-ambruticin, (−)-laulimalide, (−)-salinosporamide A, and (+)-leucascandrolide A.
Employed in the construction of the key tetrahydropyran subunit in a recent synthesis of the marine natural product (–)-dactylodide.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter