A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3C(O)NHCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1743120
Assay:
90%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
mp
50 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide, amine
SMILES string
CC(=O)NCCN
InChI
1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)