268909
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
97%
Synonyme(s) :
Nerol
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
Solubilité
absolute ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
Clé InChI
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter