Synthèse de nanoparticules et de microparticules
Les microparticules et nanoparticules sont une classe unique de matériaux qui présentent un énorme potentiel technologique dans les domaines de l'énergie, de l'imagerie, ainsi que dans les applications médicales et environnementales. Les nanoparticules sont définies comme ayant au moins une dimension physique inférieure à 100 nanomètres. Les microparticules ont une dimension physique comprise entre environ 1 et 1000 micromètres. Bien qu'ayant la même composition que le matériau en vrac correspondant, ces particules présentent des caractéristiques optiques, électriques, thermiques et magnétiques exceptionnelles en raison des effets de taille. Les chercheurs ont mis au point des méthodes de synthèse pour mieux contrôler leurs propriétés, leur forme, leur composition et leur distribution granulométrique afin que ces particules soient mieux adaptées à certaines applications spécifiques.
La synthèse des microparticules et des nanoparticules est typiquement réalisée par des méthodes physiques et chimiques. Avec les méthodes physiques, les particules sont créées en réduisant la taille du matériau source, approche dite descendante de la microfabrication et de la nanofabrication. Les méthodes physiques incluent le broyage, la condensation de gaz, l'électropulvérisation, la lithographie et la décomposition thermique. Dans de nombreuses méthodes chimiques, les particules sont créées par la nucléation et la croissance de particules à partir de précurseurs atomiques ou moléculaires normalement dans la phase liquide ou vapeur d'une réaction chimique, approche dite ascendante. Les méthodes chimiques pour la synthèse des microparticules et des nanoparticules incluent des procédés de microémulsion, hydrothermiques, de microfluidique, de vapeur chimique, de pyrolyse et des procédés sol-gel. La synthèse chimique de nanoparticules produit des nanostructures avec moins de défauts, donne accès à des compositions chimiques plus complexes et homogènes et se prête facilement à un changement d'échelle pour une fabrication rapide et à faibles coûts.
Ces techniques exigeant souvent beaucoup de main d'œuvre et se traduisant par des sous-produits toxiques, des méthodes biologiques ou de synthèse "verte" de nanoparticules ont émergé, telles que la biogenèse avec des micro-organismes et des extraits de plantes. Ces méthodes durables produisent des particules non toxiques et éco-responsables convenant aux applications biomédicales et environnementales.
Articles techniques apparentés
- Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
- Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Mesoporous Silica and their Applications
- Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
- Professor Marco Torelli examines fluorescent nanomaterials for use in bioimaging applications current state-of-the-art materials, focusing on fluorescence brightness, photostability, and size, and relates them to emerging applications.
- Afficher tout (40)
Protocoles apparentés
- Monodisperse, surfactant-free polymer spheres for use as colloidal crystal templates can be easily obtained in reasonably large quantities. Typical synthesis methods for poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(styrene) (PS) by emulsifier free emulsion polymerization are described below and yield spheres several hundred nanometers in diameter.
- Selenium is an essential trace element. It is a necessary dietary constituent of at least 25 human selenoproteins and enzymes containing selenocysteine. Additionally, as selenium is a semiconductor and photoelectrically active, it has more advanced applications such as xerography and solar cell assembly.
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- The following material related to Nanodisc Technology is adapted from on-line content of the research group of Professor Stephen Sligar of the University of Illinois at Urbana-Champaign, with the kind permission of Professor Sligar.
- Afficher tout (4)