ADN plasmidique | Kits de purification de plasmides
La purification plasmidique est couramment utilisée pour le clonage, la transformation et l'expression de protéines recombinantes. Nos produits essentiels pour kits de purification plasmidique sont déclinés en différents formats (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep et gigaprep) selon la taille de la culture bactérienne et le rendement plasmidique correspondant. Nos kits permettent d'isoler avec fiabilité des ADN plasmidiques de grande qualité. Ces kits sont conçus avec une technologie avancée d'adsorption sur silice et d'élution De plus, nos kits sont compatibles avec les formats sous vide et par centrifugation et sont formulés sans phénol/chloroforme.
Pour des innovations incrémentales, jour après jour, choisissez les produits essentiels et kits pour la purification d'ADN plasmidique qui sont le fondement des grands travaux de recherche, et non la variable qui les compromettent. Nos kits de purification de plasmides permettent aux chercheurs de maximiser la reproductibilité de leurs procédures tout en minimisant le temps passé à l'obtention d'ADN plasmidique pour la transfection, le séquençage, la PCR et autres applications en aval. Découvrez tous nos kits de purification d'ADN plasmidique ci-dessous.
Products
Kits de minipréparation plasmidique GenElute™
Les Kits Plasmid Miniprep GenElute™ permettent d'isoler l'ADN plasmidique contenu dans des cultures d'E. coli de manière simple, rapide et économique. Ils combinent une technologie à membrane de silice et la commodité des colonnes de centrifugation.
Points forts :
- 40 % de préparations en plus (par kit) par rapport au leader du marché
- Jusqu'à 20 µg d'ADN plasmidique purifié par millilitre de culture
- ADN plasmidique purifié en moins de 30 minutes (jusqu'à 24 préparations)
- Sans extraction au phénol/chloroforme ni précipitation à l'alcool
Kits de préparation plasmidique GenElute™ HP
Les kits de purification plasmidique GenElute™ HP permettent d'obtenir un ADN plasmidique de grande qualité en moins de 30 minutes pour les formats miniprep, midiprep et maxiprep, ou en moins de 1,5 heure pour les formats megaprep et gigaprep.
- Diminution du temps nécessaire pour passer des cellules bactériennes récoltées à l'ADN plasmidique pur
- Jusqu'à 25 µg (miniprep), 350 µg (midiprep), 1,2 mg (maxiprep), 5 mg (megaprep) et 15 mg (gigaprep) d'ADN plasmidique avec un grand nombre de copies
- Choix entre la filtration sous vide et la centrifugation (sauf pour les formats megaprep et gigaprep, uniquement disponibles en filtration sous vide)
- Sans extraction au phénol/chloroforme ni précipitation à l'alcool
- Facilité de stockage (kits stables à température ambiante)
KITS DE PRÉPARATION PLASMIDIQUE GENOPURE™
Les kits de préparation plasmidique midiprep et maxiprep Genopure™ de Roche utilisent la chromatographie d'échange d'anions pour la purification des plasmides. Un protocole de lyse alcaline modifié, optimisé pour les cellules cultivées en milieu LB, est utilisé pour isoler l'ADN. Le lysat peut être filtré plutôt que centrifugé avant la chromatographie d'échange d'anions. Cela permet d'accélérer la préparation plasmidique tout en garantissant l'élimination totale du SDS du produit purifié.
- Réduction du cisaillement de l'ADN grâce à la clarification du lysat sur filtre préplié (plutôt que par centrifugation) avant la chromatographie d'échange d'anions
- Gain de temps grâce à nos réactifs prêts à l'emploi (10 minutes de manipulation, 75 minutes en tout)
- Purification de tous types et toutes tailles de plasmides, même l'ADN de BAC
- Traitement de plusieurs échantillons en parallèle grâce à des colonnes gravitaires rapides
- Aucun composé organique dangereux (chlorure de césium, phénol, chloroforme, bromure d'éthidium)
Kits de préparation plasmidique sans endotoxine GenElute™
Les endotoxines réduisent la viabilité cellulaire et l'efficacité de transfection chez diverses lignées de cellules eucaryotes. Elles peuvent également affecter l'issue et la reproductibilité d'une expérience de transfection réalisée sur des cellules de mammifères ou d'autres cellules eucaryotes. Les kits de préparation plasmidique sans endotoxine GenElute™ permettent de purifier l'ADN plasmidique de manière simple, rapide et économique, avec une teneur en endotoxines inférieure à 0,1
unités endotoxines (UE) par milligramme d'ADN, pour une transfection ultraperformante.
- Plus grande efficacité de transfection et plus haut rendement que les leaders du marché
- Purification d'ADN plasmidique sans endotoxine (≤ 0,1 UE/mg d'ADN)
Kits de minipréparation plasmidique GenElute™ "5 minutes"
Les Kits Plasmid Miniprep GenElute™ "5 minutes" utilisent un protocole simplifié qui permet d'obtenir jusqu'à 5 mg d'ADN plasmidique de grande qualité en cinq minutes environ.
- Seulement 5 minutes entre le début et la fin
- Pas de centrifugation des cellules ni de clarification du lysat
- Colonne d'adsorption utilisable avec n'importe quel collecteur à vide de laboratoire (modèles standards)
- Choix entre la filtration sous vide et la centrifugation
Ressources apparentées
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
- Article: Plasmid DNA Purification
Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- Article: DNA & RNA Purification
Panorama des principales techniques d'extraction et de purification d'ADN génomique, d'ADN plasmidique et d'ARN total à partir de cellules, de tissus, de sang, de virus et autres types d'échantillons, ainsi que des principales applications en aval.
- Article: Standard PCR Protocol
A comprehensive overview on the steps of PCR, required components, and PCR protocol to help ensure a successful reaction.
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
Our popular blue-white screening for colony selection technical resource hub, transfection reagent selection guide and protocols.
- Article: Introduction to Transfection vs Transduction and Protocols
An overview on cell transfection vs transduction methods, our cell transfection reagent selection guide and protocols.
- Article: Western Blotting Protocol
Western blotting protocol that includes technical information supporting the following: Sample preparation, membrane transfer/tank transfer, transfer stack assembly, buffers, immunodetection, and a troubleshooting guide.
Outils Internet
- PCR Master Mix Calculator
Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.