Électrophorèse d'acides nucléiques sur gel
L'électrophorèse d'acides nucléiques sur gel est une technique de biologie moléculaire qui permet de séparer, d'identifier et de purifier des fragments d'ADN et d'ARN en fonction de leur taille et de leur charge. Elle consiste à séparer des molécules d'ADN et d'ARN en les soumettant à un champ électrique afin de faire migrer les acides nucléiques chargés négativement dans une matrice de gel d'agarose ou de polyacrylamide.
Catégories à la une
Optimisez vos analyses d'ADN et d'ARN grâce à nos colorants, gels et réactifs de marquage garantissant une quantification précise.
Apprenez-en davantage sur nos tampons biologiques ultra purs, déclinés en différents conditionnements et formulations, permettant d'obtenir une excellente stabilité en solution et un contrôle du pH pour vos applications de bioproduction.
Nos détergents et tensioactifs biologiques, qui comprennent des alternatives biodégradables conformes au règlement REACH, sont disponibles pour une utilisation en lyse cellulaire, électrophorèse d'ADN/ARN, western blotting, transfection et de nombreuses autres applications de recherche en sciences de la vie.
Les systèmes Milli-Q® offrent des technologies de purification d'eau novatrices, conçues pour répondre aux besoins de la recherche en laboratoire, à des objectifs d'éco-responsabilité et à d'autres exigences importantes.
La matrice de gel fait office de tamis : les molécules courtes traversent les pores du gel plus rapidement que les molécules longues.
- Les gels d'agarose sont plus couramment employés pour l'électrophorèse de l'ADN et de l'ARN ; ils permettent de séparer des fragments d'ADN de 50 à 50 000 paires de bases (pb) par des techniques électrophorétiques classiques.
- Les gels de polyacrylamide ont une plage de séparation plus réduite : ils permettent de séparer des fragments d'ADN de moins de 500 pb avec une très haute résolution.
- Les gels d'agarose et de polyacrylamide peuvent également être utilisés dans les expériences de retard sur gel (EMSA pour "Electrophoretic Mobility Shift Assay"), pour caractériser les interactions entre protéines et acides nucléiques.
Après électrophorèse, les molécules d'ADN et d'ARN peuvent être visualisées au moyen de colorants ou d'une lumière UV, extraites du gel et purifiées, ou transférées en vue d'une analyse par transfert (blotting). Il s'agit de techniques préparatives classiques dans les applications et les procédures de clonage, de PCR, de spectrométrie de masse, de séquençage de nouvelle génération et d'analyse par northern et Southern blot.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
- Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
- Afficher tout (8)
Protocoles apparentés
- An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.
- The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.
- These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.
- Cloning process, joining linear DNA into a vector, is crucial for biotechnological experiments, enabling DNA fragment recombinant technology.
- Afficher tout (9)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]