Oligos d'ADN et sondes de qPCR personnalisés
Regardez cette vidéo pour comprendre comment commander en ligne des oligos.
Les oligonucléotides sont la base de la recherche moderne en sciences de la vie, depuis les études génomiques fondamentales jusqu'au diagnostic de maladies en passant par les produits thérapeutiques. En plus de leur utilisation en tant qu'amorces de PCR standard ou à haut débit, les oligonucléotides sont employés en tant que sondes, dans les puces à ADN, la fixation, les tests d'immunostimulation, en NGS et dans le séquençage de Sanger (hors adaptateurs), dans les analyses antisens, et pour la détermination de structures par cristallographie aux rayons X.
En tant que fournisseur de produits à base d'oligos d'ADN pré-conçus et personnalisés pour le secteur des sciences de la vie au niveau mondial, et forts de plus de 35 ans d'expérience, nous possédons une technologie de pointe, proposons des prix compétitifs, et investissons en permanence dans nos opérations industrielles à l'échelle mondiale. Nous excellons dans les constructions complexes, avec une qualité et des performances garanties, grâce à notre compréhension globale de la bio-informatique, aux diverses chimies de synthèse et à des plateformes brevetées conçues en interne. Nous effectuons des contrôles de qualité réguliers par spectrométrie de masse du type MALDI-TOF et ionisation par électronébulisation (ESI) et par lecture de la densité optique en spectroscopie UV. Nous disposons aussi d'un robuste système de management de la qualité (QMS).
Regardez la vidéo pour comprendre comment commander en ligne des oligos.
CARACTÉRISTIQUES DES OLIGOS D'ADN ET SONDES DE QPCR PERSONNALISÉS ET PRÉ-CONÇUS STANDARDS
Oligos en plaques pour applications à haut débit (HTP)
Que votre application nécessite quelques oligos seulement ou plus de 100 000, nous pouvons vous fournir le format le mieux adapté à votre application, à votre système d'automatisation et à votre LIMS. Nos experts en oligos peuvent vous recommander la plaque correspondant à votre système.
Nous sommes spécialisés dans les systèmes de manipulation de liquides permettant de normaliser les concentrations d'oligonucléotides au sein d'une plage étroite. Notre investissement dans l'automatisation nous permet de livrer rapidement les produits spécifiés par nos clients, quelle que soit leur complexité. Des études de validation de l'expédition sont réalisées sur toutes les combinaisons de plaque et de film de scellage.
ADN iScale Oligos™
Les oligos iScale sont parfaits pour les projets de diagnostic in vivo à haut débit, qui nécessitent des quantités d'oligos d'ADN personnalisés de l'ordre du milligramme ou du gramme. Ces oligos d'ADN produits dans des laboratoires ultramodernes sont de grande pureté et de grande précision, et sont accompagnés par un système de management de la qualité (QMS) robuste et une documentation complète.
Oligos pour séquençage de dernière génération (NGSO) personnalisés
La plupart des principales plateformes de séquençage requièrent des séquences d'adaptateur d'index et universel personnalisées. Nos oligos de séquençage de dernière génération (NGSO) personnalisés sont fabriqués dans des conditions rigoureuses pour garantir une pureté adaptée et une faible contamination croisée, et ainsi répondre aux besoins de la recherche, du diagnostic moléculaire et des activités commerciales.
Amorces et sondes de qPCR préconçues
Amorces, puces à gène et sondes KiCqStart®
Nous proposons toute une famille d'amorces et de sondes préconçues pour l'analyse de l'expression génique. Les amorces KiCqStart® sont des amorces avec SYBR® Green I préconçues pour la RT-qPCR en une ou deux étapes. Pour respecter les lignes directrices MIQE, elles ont été développées à l'aide d'outils bio-informatiques sophistiqués et validées in silico pour éviter une amplification non ciblée. Disponibles pour diverses espèces et familles de gènes, les amorces de PCR, paires d'amorces et essais personnalisés peuvent être facilement recherchés et commandés en ligne.
Sondes de qPCR en temps réel
Nous proposons une grande sélection de chimies de sonde qui saura répondre aux besoins de vos analyses par RT-qPCR. Notre gamme complète de sondes comprend des sondes à double marquage, des balises moléculaires, des sondes LightCycler®, des sondes Scorpions® et des sondes contenant des Locked Nucleic Acids® (LNA®). Nos sondes se présentent sous une forme qui simplifie la planification de vos expérimentations.
Conception d'essais de PCR en temps réel
Services de conception d'amorces et de sondes OligoArchitect™
Nous avons le plaisir de vous proposer les services OligoArchitect™, pour répondre à tous vos besoins en matière de conception d'amorces et de sondes. OligoArchitect™ comprend à la fois notre outil de conception en ligne gratuit et notre service unique de consultation.
Découvrez nos outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure.
Ressources apparentées
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure
Découvrez les outils que nous proposons pour la conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR, notamment nos solutions OligoArchitect™ pour la conception d'amorces et de sondes, et OligoEvaluator™ pour le calcul des séquences d'oligonucléotides.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Commandes permanentes d'oligos personnalisés
Nous avons le plaisir de vous proposer un système de suivi pour vos commandes permanentes d'oligos personnalisés. Notre système de suivi vous permet de gérer facilement vos dépenses par rapport à une commande permanente. Enregistrez simplement votre numéro de commande permanente pour bénéficier de ce suivi GRATUIT.
- Programme de paiement RapidRED™
Ce programme de paiement vous permet de réduire les tâches administratives au minimum et de simplifier votre processus de commande en ligne par une transaction d'achat unique permettant de définir et de déposer de l'argent sur votre compte de paiement.