Merck
AccueilProduitsClinique et diagnosticMembranes à flux latéral
Membranes à flux latéral
Avec leur homogénéité et leurs performances supérieures, les membranes Hi-Flow™ Plus sont idéales pour les tests et kits de diagnostic. Optimisées de façon unique pour les tests à flux latéral, les membranes Hi-Flow™ Plus sont fabriquées selon les spécifications les plus strictes du marché des membranes à flux latéral, et possèdent une surface d'une qualité inégalée. Elles sont spécialement conçues pour offrir des résultats homogènes, des performances fiables lot après lot, des temps d'analyse constants et des lignes de test/capture nettes, avec un signal de bruit de fond non spécifique minimal. Les membranes Hi-Flow™ Plus conviennent à tous les types de test à flux latéral et sont déclinées en plusieurs vitesses et formats particulièrement pratiques.
Schéma en coupe d'une bandelette de test à flux latéral rapide
Choisir les bonnes matières premières pour votre test à flux latéral
La membrane est le composant le plus important d'une bandelette de test à flux latéral. Les caractéristiques physiques et chimiques de la membrane affectent ses propriétés d'écoulement capillaire qui, à leur tour, influent sur le dépôt des réactifs, la sensibilité et la spécificité du test, ainsi que la régularité de la ligne de test. D'autres propriétés physiques de la membrane influencent son intégration dans les bandelettes de test finales. Pour en savoir plus, consultez notre guide intitulé "Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development", qui présente en détail les principaux aspects de la conception d'une bandelette de test à flux latéral, en particulier les matériaux utilisés et leur intégration avec les réactifs et les procédés de fabrication. Comprendre ces principes vous permettra de mettre au point plus rapidement vos tests à flux latéral.
Vitesses des membranes Hi-Flow™ Plus
La vitesse à laquelle un échantillon se déplace sur une bandelette dotée d'une membrane est fonction du débit capillaire de la membrane. Il existe une corrélation directe entre la vitesse et la sensibilité de la membrane. Comprendre ces critères vous permettra de choisir la membrane la plus adaptée à votre application. Vous pouvez par exemple utiliser les membranes à écoulement rapide Hi-Flow™ Plus 75 pour les tests où la vitesse est un point crucial, où l'échantillon est présent en grande quantité et où la sensibilité est reléguée au second plan. Les membranes à écoulement lent Hi-Flow™ Plus 180, quant à elles, peuvent être employées dans les tests où la vitesse est moins importante, où l'échantillon est limité, ou nécessitant une grande sensibilité.
Vitesses des membranes Hi-Flow™ Plus
MembraneSpécification du temps d'écoulement capillaire (s/4 cm)DébitSensibilité
HF180180 ± 45Vitesse minimaleSensibilité maximale
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19Vitesse maximaleSensibilité minimale
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 72
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 72
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 72
Formats des membranes Hi-Flow™ Plus
Format des membranes Hi-Flow™ Plus pour tests à flux latéral
Les membranes Hi-Flow™ Plus sont disponibles en plusieurs formats, des échantillons de feuille et des rouleaux prédécoupés pour l'évaluation, jusqu'aux rouleaux maîtres découpés à la largeur souhaitée pour la production. Ces membranes sont aussi proposées avec différents supports pour répondre aux besoins de chaque test. Il existe également des cartes avec membrane pré-assemblées, qui constituent un choix efficace et commode pour les fabricants qui veulent s'affranchir de l'assemblage manuel des cartes et qui souhaitent développer ou produire rapidement des kits et tests de diagnostic.
Packs d'échantillons variés de feuilles Hi-Flow™ Plus
Particulièrement pratiques, les packs d'échantillons contiennent diverses feuilles de la gamme de membranes Hi-Flow™ Plus. Ils sont parfaits pour évaluer et sélectionner les membranes au début d'un projet de développement de test à flux latéral.
Pack d'échantillons variésSupportDimensionsQuantitéRéférence
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm10 feuilles/pack (2 feuilles de chaque vitesse)HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm10 feuilles/pack (2 feuilles de chaque vitesse)HFSAMPLE04
Packs d'échantillons de feuilles Hi-Flow™ Plus
Packs d'échantillons de feuilles Hi-Flow™ Plus
Ces packs d'échantillons contiennent cinq feuilles de membrane Hi-Flow™ Plus. Ils conviennent parfaitement à la première phase du développement d'un test à flux latéral.
DescriptionSupportDimensionsQté/packRéférence
Membrane Hi-Flow™ Plus 752 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF07502XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 754 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF07504XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 902 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF09002XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 904 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF09004XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1202 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF12002XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1204 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF12004XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1352 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF13502XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1354 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF13504XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 180UBFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF180UBXSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1802 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF18002XSS
Membrane Hi-Flow™ Plus 1804 milFeuilles de 25 cm × 30,5 cm5HF18004XSS
Échantillons de rouleaux prédécoupés Hi-Flow™ Plus pour tests à flux latéral
Échantillons de rouleaux prédécoupés Hi-Flow™ Plus
Il s'agit d'échantillons individuels de rouleaux prédécoupés de membrane Hi-Flow™ Plus. Ces rouleaux s'utilisent dans les derniers stades du développement d'un test à flux latéral, une fois la conception du test terminée, juste avant de démarrer les essais de transposition à l'échelle industrielle et l'optimisation du procédé de production.
DescriptionSupportDimensionsQté/rouleauRéférence
Membrane Hi-Flow™ Plus 752 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF0750225
Membrane Hi-Flow™ Plus 754 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF0750425
Membrane Hi-Flow™ Plus 902 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF0900225
Membrane Hi-Flow™ Plus 904 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF0900425
Membrane Hi-Flow™ Plus 1202 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1200225
Membrane Hi-Flow™ Plus 1204 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1200425
Membrane Hi-Flow™ Plus 1352 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1350225
Membrane Hi-Flow™ Plus 1354 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1350425
Membrane Hi-Flow™ Plus 1802 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1800225
Membrane Hi-Flow™ Plus 1804 milRouleau de 25 mm de large100 mSHF1800425
Membrane Hi-Flow™ Plus 180UBRouleau de 25 mm de large100 mSHF180UB25
Rouleaux maîtres de membrane Hi-Flow™ Plus pour la fabrication de tests à flux latéral
Membranes Hi-Flow™ Plus pour la fabrication
Les membranes Hi-Flow™ Plus destinées à la fabrication sont désormais disponibles à l'achat en ligne sous forme de packs très pratiques.
Les rouleaux prédécoupés Hi-Flow™ Plus de 20 mm de large, dans une variété de vitesses d'écoulement capillaire et 2 options de support, sont proposés en packs de 14.
Les rouleaux prédécoupés Hi-Flow™ Plus de 25 mm de large, dans une variété de vitesses d'écoulement capillaire et 2 options de support, sont proposés en packs de 11.
Disponibles immédiatement, vous obtiendrez la même homogénéité supérieure et la même membrane haute performance, rapidement et sans attente.
Membranes Hi-Flow™ Plus pour la fabrication
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Les largeurs prédécoupées standards (20 mm et 25 mm) et personnalisées pour les membranes Hi-Flow™ Plus sont également disponibles à la commande hors ligne sous forme de rouleaux maîtres. Chaque rouleau maître fait 30,5 cm de large et 100 m de long. Pour faciliter leur utilisation, les rouleaux maîtres sont coupés en de multiples rouleaux prédécoupés à la largeur souhaitée avant expédition. Le nombre de rouleaux prédécoupés reçus par rouleau maître commandé est lié à la largeur de rouleau prédécoupé demandée. Par exemple, pour une commande d'un rouleau maître avec une largeur de rouleau prédécoupé de 18 mm, on obtient 16 rouleaux prédécoupés.
Contactez votre gestionnaire de compte local ou notre Service Clients pour obtenir une référence pour la membrane et la largeur de rouleau prédécoupé de votre choix.
Membranes Hi-Flow™ Plus pour la fabrication – Largeurs des rouleaux prédécoupés
Largeur prédécoupée (cm)Rouleaux prédécoupés/rouleau maîtreMètres linéaires/100 m de rouleau maîtrePieds linéaires/100 m de rouleau maître
1,61818005904
1,71717005576
1,81616005248
21414004592
2,21313004264
2,251313004264
2,51111003608
2,54 (1")1111003608
2,81010003280
399002952
3,17599002952
3,299002952
3,588002625
3,81 (1,5")77002297
477002297
4,566001969
4,866001969
555001640
83300984
13,22200656
30,51100238
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus pour tests à flux latéral
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus
Les cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus forment des sous-ensembles faciles d'utilisation, vous n'avez donc pas besoin de consacrer du temps et des ressources à les assembler, ce qui réduit et simplifie le processus de conception de la fabrication et la production. Munies de nos membranes de haute qualité Hi-Flow™ Plus, ces cartes sont assemblées de manière très précise pour garantir l'uniformité des performances de votre test.
Dimensions d'une carte de membrane Hi-Flow™ Plus
Dimensions d'une carte de membrane Hi-Flow™ Plus standard
Remarque : il est aussi possible d'opter pour des dimensions de carte personnalisées.
DescriptionDimensions des cartesQté de cartes/packRéférence
Cartes laminées Millipore avec bandes anti-adhésives, sans membrane6 cm × 30 cm100HF000MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF0756 cm × 30 cm100HF075MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF0906 cm × 30 cm100HF090MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1206 cm × 30 cm100HF120MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1356 cm × 30 cm100HF135MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1806 cm × 30 cm100HF180MC100
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF0756 cm × 30 cm5HF075MC5PK
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF0906 cm × 30 cm5HF090MC5PK
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1206 cm × 30 cm5HF120MC5PK
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1356 cm × 30 cm5HF135MC5PK
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus HF1806 cm × 30 cm5HF180MC5PK
Matériaux de tampon SureWick® pour tests à flux latéral
Dans les tests à flux latéral, les matériaux de tampon SureWick® peuvent servir de tampon pour échantillon, de tampon absorbant et de tampon pour conjugué. Les tampons absorbants et les tampons pour échantillon sont constitués à 100 % de fibres de cellulose pures et ne comportent pas de liants ni de colles susceptibles d'interférer avec les performances du test. Les tampons pour conjugué en fibres de verre possèdent un faible taux d'extractibles et une excellente homogénéité.
Ces produits sont disponibles dans toute une variété de dimensions et de formats (feuilles, bandelettes et rouleaux) pour s'adapter à votre application particulière. Nous avons en stock les tailles les plus courantes et pouvons personnaliser ces produits pour qu'ils répondent aux exigences de votre dispositif et de votre procédé de fabrication en termes de dimensions.
DescriptionFormatDimensionsQté/boîteRéférence
Tampons de diagnostic en fibres de verre GFDXBandelettes10 mm × 300 mm100GFDX103000
8 mm × 300 mm100GFDX083000
Feuilles20 cm × 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20,32 cm × 25,4 cm100GFDX202500
Rouleaux8 mm × 50 m1GFDX000850
8 mm × 100 m1GFDX000800
10 mm × 50 m1GFDX001050
10 mm × 100 m1GFDX001000
Tampons absorbants pour échantillon en cellulose C083Bandelettes17 mm × 300 mm100CFSP173000
20 mm × 300 mm100CFSP203000
Feuilles20 cm × 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
Rouleaux17 mm × 100 m1CFSP001700
20 mm × 100 m1CFSP002000
Les membranes Hi-Flow™ Plus et les tampons absorbants, pour conjugué et pour échantillon SureWick® constituent une solution complète pour vos tests à flux latéral.
Services de mise au point de tests à flux latéral
Bénéficiez d'une assistance rapide et experte pour le développement de vos tests IVD lorsque vous en avez besoin. Découvrez nos Services de mise au point de tests à flux latéral pour un accès rapide à des conseils d'experts et une assistance mondiale en laboratoire pour le développement ou l'optimisation de vos tests, à n'importe quelle étape.
Nos nouveaux Services de mise au point de tests à flux latéral possèdent :
  • des laboratoires dédiés, entièrement équipés et à la pointe de la technologie
  • des laboratoires et du personnel répartis dans le monde entier pour une réponse régionale rapide
  • un personnel spécifiquement formé pour soutenir n'importe quelle partie du développement de votre test à flux latéral
  • une connaissance large et complète de l'optimisation des tests
  • une longue expérience du développement et de la fabrication d'un grand nombre de matières premières et de composants clés utilisés aujourd'hui en IVD
En savoir plus
Ressources apparentées
Page 1 sur 2
Podcast sur les fabricants de l'ombre des tests de COVID-19
Dans cet épisode, Shawn Gaskell discute des membranes à flux capillaire utilisées dans les tests de grossesse et de dépistage de la Covid, de leur évolution et de leur avenir dans la médecine. Écoutez ce podcast pour en savoir plus !
Les cas de virus respiratoire syncytial (VRS) augmentent rapidement chez les enfants. Une détection précoce peut s'avérer utile.
Les hospitalisations pour cause de virus respiratoire syncytial (VRS) ont bondi en 2022, en particulier chez les jeunes enfants. Les experts expliquent cette hausse par des comportements liés à la pandémie qui affectent l'immunité. Les vaccins s'avèrent prometteurs, mais il est crucial de détecter l'infection à un stade précoce et de prendre en charge les patients rapidement.