GFCP103000
Glass Fiber Conjugation Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonyme(s) :
Tampon pour conjugué en fibres de verre, bandes de 10 mm × 300 mm
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 100 strips
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Largeur
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable