1696131
USP
Triptorelin Acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
triptorelin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable