890808P
Avanti
22:0 Trehalose
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-(+)-trehalose 6,6′-dibehenate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (890808P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (890808P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable