1623794
USP
Sulbactam Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-Dibromopenicillanic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulbactam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)C2(Br)Br
InChI
1S/C8H9Br2NO3S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)15-7/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
Clé InChI
YLGIIVBDSLVWDR-BBIVZNJYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Mycophenolate Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable