1598097
USP
Racepinephrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Racepinine HCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
racepinephrine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Epinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable