1597504
USP
Quininone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(8α)-6′-Methoxycinchonan-9-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
quinine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N21C(CC(C(C2)C=C)CC1)C(=O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19H,1,7,9-10,12H2,2H3
Clé InChI
SRFCUPVBYYAMIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Quinidine Sulfate
- Quinine Sulfate
- Quinidine Gluconate
- Quinidine Gluconate Injection
- Quinidine Sulfate Tablets
- Quinine Sulfate Capsules
- Quinine Sulfate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable