Principaux documents
1554669
USP
Composé B apparenté au praziquantel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tétrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
praziquantel
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N21CCc3c(cccc3)C2=CN(CC1=O)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
Clé InChI
RAZNCTHEBQFYML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence du composé B apparenté au praziquantel destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer la solution étalon dans la phase mobile durant l'analyse d'impuretés du praziquantel conformément à la Pharmacopée américaine.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Praziquantel Related Compound B
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(5), 3649-3649 (2020)