1535959
USP
Phthalazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phthalazine, β-Phenodiazine, 2,3-Benzodiazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydralazine
Fabricant/nom de marque
USP
pb
189 °C/29 mmHg (lit.)
Pf
89-92 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2cnncc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Clé InChI
LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Hydralazine Hydrochloride
- Hydralazine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable