1500557
USP
Peanut oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
peanut oil
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
539.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
282 °C - closed cup