1460736
USP
Nevirapine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5,11-Dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nevirapine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[nH]1c2nccc(c2[nH][c](c3c1nccc3)=O)C
InChI
1S/C12H10N4O/c1-7-4-6-14-11-9(7)15-12(17)8-3-2-5-13-10(8)16-11/h2-6H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Clé InChI
RKCRKBSFEVQVSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Nevirapine
- Nevirapine Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable