1443715
USP
Midodrine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Desglymidodrine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
midodrine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11;/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VOWFSTQCEXIMLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Midodrine Hydrochloride
- Midodrine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 1
Organes cibles
Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable