1433008
USP
Methylphenidate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DL-threo-Methylphenidate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylphenidate
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N1[C@H](CCCC1)[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m1./s1
Clé InChI
JUMYIBMBTDDLNG-OJERSXHUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Methylphenidate Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable