Merck
1357475
USP
Latanoprost
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isopropyl (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-trihydroxy-17-phényl-18,19,20-trinor-prost-5-én-1-oate, Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phénylpentyl]cyclopentyl]hept-5-énoate, Xalatan
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H40O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
latanoprost
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
InChI key
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du latanoprost destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer des solutions d'étalonnage et de test de conformité de système pour le dosage et l'analyse d'impuretés conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Solution topique officinale de latanoprost
  • Latanoprost
Analysis Note
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et d′analyse. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latanoprost
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c